Merck
ENA068331071
Enamine
2-{[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]methyl}oxirane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(2-allylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-5-10-6-3-4-7-12(10)14-9-11-8-13-11/h2-4,6-7,11H,1,5,8-9H2
Klucz InChI
XENMLDGAMXHYMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22505
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22505
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)