Merck
ENA068330977
Enamine
N-[(furan-2-yl)methyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-5-10(6-3-1)12-9-11-7-4-8-13-11/h1-8,12H,9H2
Klucz InChI
HCYZEVXWZFESIN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23491
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)