Merck
ENA068330968
Enamine
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23482-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23482-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c1-3-10(6(2)12)8-9-7(4-11)5-13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
XAHVCILBDCZWKV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23482
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23482
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)