Merck
ENA068330916
Enamine
4-(piperidin-1-yl)-3-(piperidine-1-sulfonyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
368,55 zł
250 MG
514,80 zł
500 MG
971,10 zł
1 G
1427,40 zł
2.5 G
2796,30 zł
5 G
4135,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23667-100MG
368,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
368,55 zł
250 MG
514,80 zł
500 MG
971,10 zł
1 G
1427,40 zł
2.5 G
2796,30 zł
5 G
4135,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.45
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-23667-100MG
368,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H24N2O4S/c20-17(21)14-7-8-15(18-9-3-1-4-10-18)16(13-14)24(22,23)19-11-5-2-6-12-19/h7-8,13H,1-6,9-12H2,(H,20,21)
Klucz InChI
FGFILSIODSULAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)