Kluczowe dokumenty
ENA065085656
Enamine
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
About This Item
Iupac Name
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C9H17NS/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
ZYEYDQLSVHQXDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)