Merck
ENA061488385
Enamine
N,3,5-trimethyl-1,2-oxazole-4-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.22
Numer MDL:
Iupac Name
N,3,5-trimethyl-4-isoxazolesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H10N2O3S/c1-4-6(5(2)11-8-4)12(9,10)7-3/h7H,1-3H3
Klucz InChI
PBAHROBCZQANJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13774
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13774
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)