Merck
ENA061488333
Enamine
2-(carbamoylamino)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer MDL:
mp
180-184
Iupac Name
2-[(aminocarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
Klucz InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Melting Point
180-184
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)