Merck
ENA061488328
Enamine
N-cyclopropyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
468,00 zł
250 MG
666,90 zł
500 MG
1047,15 zł
1 G
1345,50 zł
2.5 G
2591,55 zł
5 G
4662,45 zł
10 G
8043,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-13717-100MG
468,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
468,00 zł
250 MG
666,90 zł
500 MG
1047,15 zł
1 G
1345,50 zł
2.5 G
2591,55 zł
5 G
4662,45 zł
10 G
8043,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-13717-100MG
468,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9(11-8-1-2-8)7-12-5-3-10-4-6-12/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
Klucz InChI
PSGKMZFJVPGLJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)