Merck
ENA061488250
Enamine
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Wybierz wielkość
100 MG
1325,70 zł
250 MG
1811,25 zł
500 MG
2870,10 zł
1 G
3618,90 zł
2.5 G
6900,75 zł
5 G
10 112,40 zł
10 G
14 897,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-14000-100MG
1325,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1325,70 zł
250 MG
1811,25 zł
500 MG
2870,10 zł
1 G
3618,90 zł
2.5 G
6900,75 zł
5 G
10 112,40 zł
10 G
14 897,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.33
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-14000-100MG
1325,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15NOS/c1-13(2,3)11-8-16-12(14-11)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-8,15H,1-3H3
Klucz InChI
NNLXLHVUALWSQX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)