Merck
ENA053247271
Enamine
5-(azepane-1-sulfonyl)pyridine-2-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.39
Numer MDL:
mp
16-17
Iupac Name
5-(1-azepanylsulfonyl)-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S2/c14-17(15,10-5-6-11(16)12-9-10)13-7-3-1-2-4-8-13/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,12,16)
Klucz InChI
ZYZPMALLHYQJGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13200
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13200
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)