Merck
ENA053246970
Enamine
4-chloro-5-phenyl-2-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.85
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-phenyl-2-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H9ClN2S2/c17-14-13-11(10-5-2-1-3-6-10)9-21-16(13)19-15(18-14)12-7-4-8-20-12/h1-9H
Klucz InChI
QAYWIUZKWWQPPP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12899
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12899
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)