Merck
ENA053246767
Enamine
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Wybierz wielkość
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
10 G
6821,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-12696-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
10 G
6821,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.07
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-12696-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
56-58
Iupac Name
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
YQBPDHQJIIDKEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Melting Point
56-58
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)