Merck
ENA048304395
Enamine
2-[(3-cyano-4,5,6-trimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-11754-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.29
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-11754-100MG
933,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
175-177
Iupac Name
[(3-cyano-4,5,6-trimethyl-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-6-7(2)9(4-12)11(13-8(6)3)16-5-10(14)15/h5H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
QPCNBFPZOZJIHO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Melting Point
175-177
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)