Merck
ENA048303976
Enamine
2-(2-phenoxyacetamido)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Numer MDL:
mp
166-167
Iupac Name
N-(phenoxyacetyl)alanine
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(14)15)12-10(13)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
GKMBJDLBNSHJLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07677
Melting Point
166-167
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07677
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)