Merck
ENA048303605
Enamine
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-7-yl)ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-11657-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.41
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-11657-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C16H18N4O5S/c1-11-4-6-12(7-5-11)26(23,24)25-9-8-20-10-17-14-13(20)15(21)19(3)16(22)18(14)2/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
HZMGDVXJMWMSIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11657
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11657
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)