Merck
ENA048303597
Enamine
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.28
Numer MDL:
Iupac Name
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c12-10-9(8-4-2-1-3-5-8)13-11-14(10)6-7-15-11/h1-7H,12H2
Klucz InChI
PBWGCNFJKNQDGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11646
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11646
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)