Merck
ENA040899159
Enamine
2-chloro-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.74
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-10-4-3-8(7-9(10)11(14)15)18(16,17)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Klucz InChI
SVUWNNIOERGNJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10570
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10570
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)