Merck
ENA040899131
Enamine
N-[1-(4-bromophenyl)propyl]-2-chloroacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.59
Numer MDL:
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)propyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO/c1-2-10(14-11(15)7-13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,10H,2,7H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
OWCKJSSTWUEOET-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10903