Merck
ENA024296248
Enamine
5-ethoxy-2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-3-14-11-5-9-4-8(2)15-12(9)6-10(11)7-13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BRNLPMZGFLCURP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10212
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10212
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)