Merck
ENA024296095
Enamine
2-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]acetohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.28
Numer MDL:
Iupac Name
2-(mesitylamino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-7-4-8(2)11(9(3)5-7)13-6-10(15)14-12/h4-5,13H,6,12H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
VPPSGTKPGQFWNW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10059
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10059