Merck
ENA024295731
Enamine
2-{4-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]piperazine-1-carbonyl}benzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-09695-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.42
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-09695-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-[(4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-1-piperazinyl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H17F3N2O5S/c20-19(21,22)13-4-3-5-14(12-13)30(28,29)24-10-8-23(9-11-24)17(25)15-6-1-2-7-16(15)18(26)27/h1-7,12H,8-11H2,(H,26,27)
Klucz InChI
LGOWMXLXKNCIFS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09695
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)