Kluczowe dokumenty
ENA024295462
Enamine
2-{[(4-chlorophenyl)methoxy]methyl}oxirane
About This Item
Iupac Name
2-{[(4-chlorobenzyl)oxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10-7-13-10/h1-4,10H,5-7H2
Klucz InChI
ZDNBCVOWXDVDPK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09426
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)