Merck
ENA024295355
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
111,15 zł
250 MG
157,95 zł
500 MG
245,70 zł
1 G
315,90 zł
2.5 G
608,40 zł
5 G
1088,10 zł
10 G
2053,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-09318-100MG
111,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
111,15 zł
250 MG
157,95 zł
500 MG
245,70 zł
1 G
315,90 zł
2.5 G
608,40 zł
5 G
1088,10 zł
10 G
2053,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-09318-100MG
111,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-9(6-12)8(2)11(7)10-3-4-10/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZBULWGFKZMHJLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)