Kluczowe dokumenty
ENA024295252
Enamine
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
About This Item
mp
41-42
Iupac Name
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-4-5-9(2)12(10(8)3)14-7-11-6-13-11/h4-5,11H,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
GRDGVKZFGLIZHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09215
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)