Kluczowe dokumenty
ENA024295154
Enamine
3-amino-1-(3-methylbutyl)thiourea
About This Item
Iupac Name
N-isopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H15N3S/c1-5(2)3-4-8-6(10)9-7/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
FZKZGTUNZFEOMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09116
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)