Merck
ENA024294510
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.68
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO/c1-8(12)11(15)14-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
WOWKFKLKYPRKOR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)