Merck
ENA024294133
Enamine
2-[(3,4,5-triethoxyphenyl)formamido]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[(3,4,5-triethoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO6/c1-4-20-11-7-10(15(19)16-9-13(17)18)8-12(21-5-2)14(11)22-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
Klucz InChI
SISIZEYKBBNLND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)