Merck
ENA024293988
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Wybierz wielkość
100 MG
506,70 zł
250 MG
641,25 zł
500 MG
892,80 zł
1 G
1085,85 zł
2.5 G
1951,65 zł
5 G
2794,05 zł
10 G
4034,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-07948-100MG
506,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
506,70 zł
250 MG
641,25 zł
500 MG
892,80 zł
1 G
1085,85 zł
2.5 G
1951,65 zł
5 G
2794,05 zł
10 G
4034,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-07948-100MG
506,70 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-3-15-8-5-4-7(10(13)12-11)6-9(8)14-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
WMRPRLXZKUZZQA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)