Merck
ENA018110016
Enamine
4-pentyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.47
Numer MDL:
Iupac Name
3-pentyl-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C15H20N2OS2/c1-2-3-6-9-17-14(18)12-10-7-4-5-8-11(10)20-13(12)16-15(17)19/h2-9H2,1H3,(H,16,19)
Klucz InChI
QXJPPQMSOQRUKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06943
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)