Merck
ENA018109931
Enamine
5,7-dichloro-1H,2H,3H,9H-pyrrolo[2,1-b]quinazolin-9-one
Wybierz wielkość
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
5 G
6187,05 zł
10 G
9076,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06850-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
5 G
6187,05 zł
10 G
9076,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06850-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
233-235
Iupac Name
5,7-dichloro-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2O/c12-6-4-7-10(8(13)5-6)14-9-2-1-3-15(9)11(7)16/h2,4-5,14H,1,3H2
Klucz InChI
FPLHCQJHAVRJPB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Melting Point
233-235
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06850
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)