Merck
ENA018109408
Enamine
4-[(6-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]morpholine
Wybierz wielkość
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
10 G
6821,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06264-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
403,65 zł
250 MG
579,15 zł
500 MG
1093,95 zł
1 G
1585,35 zł
2.5 G
3106,35 zł
5 G
4592,25 zł
10 G
6821,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06264-100MG
403,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
142-143
Iupac Name
4-[(6-chloro-3-pyridinyl)sulfonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O3S/c10-9-2-1-8(7-11-9)16(13,14)12-3-5-15-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
Klucz InChI
BHGFDIYEFUUCNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06264
Melting Point
142-143
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06264
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)