Merck
ENA018109209
Enamine
N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
368,55 zł
250 MG
514,80 zł
500 MG
971,10 zł
1 G
1427,40 zł
2.5 G
2796,30 zł
5 G
4135,95 zł
10 G
6130,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06008-100MG
368,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
368,55 zł
250 MG
514,80 zł
500 MG
971,10 zł
1 G
1427,40 zł
2.5 G
2796,30 zł
5 G
4135,95 zł
10 G
6130,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-06008-100MG
368,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Klucz InChI
CIPIFLDLSCTFIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06008
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)