Merck
ENA018109171
Enamine
4-amino-5-[(4-bromophenyl)methyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.17
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-5-(4-bromobenzyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C9H9BrN4S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8-12-13-9(15)14(8)11/h1-4H,5,11H2,(H,13,15)
Klucz InChI
DDZFKCBKISTXMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05958
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05958
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)