Merck
ENA018108632
Enamine
3-bromo-4,5-diethoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4,5-diethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-3-14-10-6-8(7-13)5-9(12)11(10)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YPBFTPYBXACRPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05340
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05340
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)