Merck
ENA018108026
Enamine
2-[4-(naphthalene-2-sulfonamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.39
Numer MDL:
Iupac Name
{4-[(2-naphthylsulfonyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C18H15NO4S/c20-18(21)11-13-5-8-16(9-6-13)19-24(22,23)17-10-7-14-3-1-2-4-15(14)12-17/h1-10,12,19H,11H2,(H,20,21)
Klucz InChI
DMWBQJUULJVOPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04651
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04651
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)