Merck
ENA018107580
Enamine
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
225-228
Iupac Name
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-16-12(10)14-7-13-11/h1-7H,(H,13,14,15)
Klucz InChI
LNOFOMVIGAWPSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Melting Point
225-228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)