Merck
ENA018107137
Enamine
2-(4-methylphenyl)quinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
228-230
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c1-11-6-8-12(9-7-11)16-10-14(17(21)20-18)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,18H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
TZQWANBRSTUSOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
Melting Point
228-230
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)