Merck
ENA018105847
Enamine
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.41
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H14F2N2O2S2/c1-9-2-3-10(17)8-13(9)22(19,20)18-11-4-6-12(7-5-11)21-14(15)16/h2-8,14,18H,17H2,1H3
Klucz InChI
NBDUVVLULMBYNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)