Merck
ENA018105551
Enamine
2-chloro-N-[3-(diethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01647-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.82
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01647-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-{3-[(diethylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-4-16(5-2)20(18,19)12-8-11(7-6-10(12)3)15-13(17)9-14/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,15,17)
Klucz InChI
WKGXLOYZXZMPED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)