Merck
ENA018105453
Enamine
N,N'-bis(2,5-dichlorophenyl)propanediamide
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01451-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.07
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01451-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
237-238.5
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(2,5-dichlorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C15H10Cl4N2O2/c16-8-1-3-10(18)12(5-8)20-14(22)7-15(23)21-13-6-9(17)2-4-11(13)19/h1-6H,7H2,(H,20,22)(H,21,23)
Klucz InChI
YSQOJZQREQNKQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01451
Melting Point
237-238.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01451
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)