Merck
ENA018105411
Enamine
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
465,75 zł
250 MG
576,90 zł
500 MG
793,35 zł
1 G
963,00 zł
2.5 G
1817,10 zł
5 G
3232,80 zł
10 G
6070,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01408-100MG
465,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
465,75 zł
250 MG
576,90 zł
500 MG
793,35 zł
1 G
963,00 zł
2.5 G
1817,10 zł
5 G
3232,80 zł
10 G
6070,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01408-100MG
465,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-11-6-2-5-9-7(10)3-4-8/h2-3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
QWNFSBIGAWBUTF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)