Merck
ENA018105313
Enamine
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
655,20 zł
250 MG
936,00 zł
500 MG
1474,20 zł
1 G
1889,55 zł
2.5 G
2995,20 zł
5 G
4843,80 zł
10 G
6680,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01303-100MG
655,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
655,20 zł
250 MG
936,00 zł
500 MG
1474,20 zł
1 G
1889,55 zł
2.5 G
2995,20 zł
5 G
4843,80 zł
10 G
6680,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01303-100MG
655,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
55-56
Iupac Name
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-2-12-7-3-6-10-8(11)4-5-9/h2-4,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
CYXWZTKRUQZGBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)