Merck
ENA018105191
Enamine
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O5S/c1-20-14-6-9(8-17)2-5-13(14)21-22(18,19)10-3-4-11(15)12(16)7-10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
YRAFYFGIKPQTEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)