Merck
ENA018105186
Enamine
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
Wybierz wielkość
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
10 G
7023,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01141-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
10 G
7023,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-01141-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H10ClNO2/c15-13-7-2-1-6-12(13)14(18)16-11-5-3-4-10(8-11)9-17/h1-9H,(H,16,18)
Klucz InChI
GAKQNQAYVNFMJN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)