Merck
ENA018105084
Enamine
4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C16H14O5/c1-19-13-6-4-12(5-7-13)16(18)21-14-8-3-11(10-17)9-15(14)20-2/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
VEHXKUNAGOJDJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01031
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01031
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)