Merck
ENA018105001
Enamine
2-acetamido-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.3
Numer MDL:
mp
228-230
Iupac Name
2-(acetylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c1-6(13)12-10-9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)16-10/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
YQJPHNLITLRBAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00944
Melting Point
228-230
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00944
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)