Merck
ENA018104957
Enamine
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.3
Numer MDL:
mp
190-191
Iupac Name
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
Klucz InChI
IUHKJRBEJIXPHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00898
Melting Point
190-191
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00898
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)