Merck
ENA018104710
Enamine
2-amino-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.34
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O5S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-22(19,20)11-6-7-13(15)12(8-11)14(17)18/h2-8,16H,15H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
KDCLEXOJWZLARV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00624
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)