Merck
ENA018104601
Enamine
5-[(4-butylphenyl)sulfamoyl]-2,4-dichlorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.3
Numer MDL:
Iupac Name
5-[(4-butylanilino)sulfonyl]-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C17H17Cl2NO4S/c1-2-3-4-11-5-7-12(8-6-11)20-25(23,24)16-9-13(17(21)22)14(18)10-15(16)19/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
DQRIQAPZQQHYBE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00506
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00506
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)