Kluczowe dokumenty
CO1H324A9F40
CombiPhos Catalysts Inc
2-Chloro-4-amino-6-(2-furyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-6-(2-furyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c9-8-11-5(4-7(10)12-8)6-2-1-3-13-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
WQXGOOKXSYNRNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)